Stampa…
5-Nitro-1,3-benzoxazole-2-thiol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR965833-10G OR965833-1G OR965833-5G
APOSOR965833-10GEA 884 EUR
APOSOR965833-10G APOSOR965833-1G APOSOR965833-5G
5-Nitro-1,3-benzoxazole-2-thiol 95%
5-Nitro-1,3-benzoxazole-2-thiol
Formula: C₇H₄N₂O₃S
Peso molecolare: 196,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00524789
CAS Number: 22876-21-7