Stampa…
4-Cyclopropyl-2-methylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965829-1G OR965829-250MG
APOSOR965829-1GEA 154 EUR
APOSOR965829-1G APOSOR965829-250MG
4-Cyclopropyl-2-methylbenzoic acid 95%
4-Cyclopropyl-2-methylbenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20645932
CAS Number: 909698-10-8