Stampa…
4-Amino-2-phenylpyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965812-1G OR965812-250MG
APOSOR965812-1GEA 180 EUR
APOSOR965812-1G APOSOR965812-250MG
4-Amino-2-phenylpyrimidine 97%
4-Amino-2-phenylpyrimidine
Formula: C₁₀H₉N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11043737
CAS Number: 33630-25-0