Stampa…
4,7-Diazaindole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5H-Pyrrolo[2,3-b]pyrazine
OR965780-100MG OR965780-1G OR965780-250MG
APOSOR965780-100MGEA 168 EUR
APOSOR965780-100MG APOSOR965780-1G APOSOR965780-250MG
4,7-Diazaindole 95%
4,7-Diazaindole
Formula: C₆H₅N₃
Peso molecolare: 119,124 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834819
CAS Number: 42430-74-0