Stampa…
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(6-Formylpyridin-2-yl)piperidine, 2-Formyl-6-(piperidin-1-yl)pyridine
OR9657-1G OR9657-250MG
APOSOR9657-1GEA 364 EUR
APOSOR9657-1G APOSOR9657-250MG
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
Peso molecolare: 190,242 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08543443
CAS Number: 859850-71-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III