Stampa…
1-(Ethoxycarbonyl)-3-cyclopentene-1-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965675-1G OR965675-250MG
APOSOR965675-1GEA 539 EUR
APOSOR965675-1G APOSOR965675-250MG
1-(Ethoxycarbonyl)-3-cyclopentene-1-carboxylic acid 95%
1-(Ethoxycarbonyl)-3-cyclopentene-1-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₂O₄
Peso molecolare: 184,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115568
CAS Number: 76910-08-2