Stampa…
4-(4-Methylphenyl)piperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965671-1G OR965671-5G
APOSOR965671-1GEA 190 EUR
APOSOR965671-1G APOSOR965671-5G
4-(4-Methylphenyl)piperidine 98%
4-(4-Methylphenyl)piperidine
Formula: C₁₂H₁₇N
Peso molecolare: 175,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03839928
CAS Number: 59083-39-5