Stampa…
4-(4-Methoxyphenyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(4-Methoxyphenyl)pyridine
OR965665-1G OR965665-250MG
APOSOR965665-1GEA 212 EUR
APOSOR965665-1G APOSOR965665-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)pyridine 95%
4-(4-Methoxyphenyl)pyridine
Formula: C₁₂H₁₁NO
Peso molecolare: 185,222 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092331
CAS Number: 5938-16-9