Stampa…
N-(2-Cyanoethyl)pyrrole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(1H-Pyrrol-1-yl)propanenitrile
OR965654-100G OR965654-25G OR965654-5G
APOSOR965654-100GEA 308 EUR
APOSOR965654-100G APOSOR965654-25G APOSOR965654-5G
N-(2-Cyanoethyl)pyrrole 95%
N-(2-Cyanoethyl)pyrrole
Formula: C₇H₈N₂
Peso molecolare: 120,152 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003092
CAS Number: 43036-06-2