Stampa…
3-Phenylamino-propionic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Phenylamino)propanoic acid
OR965638-1G OR965638-5G
APOSOR965638-1GEA 62.6 EUR
APOSOR965638-1G APOSOR965638-5G
3-Phenylamino-propionic acid 95%
3-Phenylamino-propionic acid
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00089905
CAS Number: 5652-38-0