Methyl (chlorosulphonyl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃H₅ClO₄S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075558 CAS Number: 56146-83-9 UN: 3265 ADR: 8,III |