Stampa…
5,5-Diethyl-imidazolidine-2,4-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965625-1G OR965625-250MG
APOSOR965625-1GEA 424 EUR
APOSOR965625-1G APOSOR965625-250MG
5,5-Diethyl-imidazolidine-2,4-dione 95%
5,5-Diethyl-imidazolidine-2,4-dione
Formula: C₇H₁₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03951035
CAS Number: 5455-34-5