Stampa…
2-Chloro-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
OR965622-1G OR965622-250MG
APOSOR965622-1GEA 296 EUR
APOSOR965622-1G APOSOR965622-250MG
2-Chloro-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 98%
2-Chloro-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Formula: C₈H₅ClN₂O
Peso molecolare: 180,591 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00457859
CAS Number: 5418-94-0