Stampa…
2-(4-Isobutylphenyl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ibufenac
OR965605-1G OR965605-250MG
APOSOR965605-1GEA 87.3 EUR
APOSOR965605-1G APOSOR965605-250MG
2-(4-Isobutylphenyl)acetic acid 95%
2-(4-Isobutylphenyl)acetic acid
Formula: C₁₂H₁₆O₂
Peso molecolare: 192,254 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00864374
CAS Number: 1553-60-2