3-(Isothiocyanatomethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965604-1G
OR965604-250MG
APOSOR965604-1GEA
574
EUR
APOSOR965604-1G
APOSOR965604-250MG
3-(Isothiocyanatomethyl)pyridine 95%
3-(Isothiocyanatomethyl)pyridine
Formula:
C₇H₆N₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00175166 CAS Number: 36810-90-9 |