Stampa…
(2-Ethoxy-phenoxy)-acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Ethoxyphenoxy)acetic acid
OR965595-10G OR965595-1G OR965595-5G
APOSOR965595-10GEA 648 EUR
APOSOR965595-10G APOSOR965595-1G APOSOR965595-5G
(2-Ethoxy-phenoxy)-acetic acid 95%
(2-Ethoxy-phenoxy)-acetic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Peso molecolare: 196,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01124887
CAS Number: 3251-30-7