Stampa…
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965587-10G OR965587-1G OR965587-5G
APOSOR965587-10GEA 865 EUR
APOSOR965587-10G APOSOR965587-1G APOSOR965587-5G
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol 98%
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00221056
CAS Number: 5378-27-8