3-(Cyclopropylmethoxy)propan-1-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965559-1G
OR965559-250MG
APOSOR965559-1GEA
632
EUR
APOSOR965559-1G
APOSOR965559-250MG
3-(Cyclopropylmethoxy)propan-1-amine 98%
3-(Cyclopropylmethoxy)propan-1-amine
Formula:
C₇H₁₅NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07329912 CAS Number: 2986-60-9 |