Stampa…
4-(4-Cyanophenyl)piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR965558-250MG OR965558-1G
APOSOR965558-250MGEA 63.8 EUR
APOSOR965558-250MG APOSOR965558-1G
4-(4-Cyanophenyl)piperidine
4-(4-Cyanophenyl)piperidine
Formula: C₁₂H₁₄N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426383
CAS Number: 149554-06-3