Stampa…
1-(3,4-Dihydro-2H-chromen-3-yl)methanamine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Chroman-3-ylmethanamine hydrochloride
OR965546-1G OR965546-250MG
APOSOR965546-1GEA 488 EUR
APOSOR965546-1G APOSOR965546-250MG
1-(3,4-Dihydro-2H-chromen-3-yl)methanamine hydrochloride 97%
1-(3,4-Dihydro-2H-chromen-3-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 199,677 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07330841
CAS Number: 113771-75-8