Stampa…
4-(2-Methoxyethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(2-Methoxyethoxy)-phenylsulphonyl chloride
OR965534-100MG OR965534-1G OR965534-250MG
APOSOR965534-100MGEA 256 EUR
APOSOR965534-100MG APOSOR965534-1G APOSOR965534-250MG
4-(2-Methoxyethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(2-Methoxyethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₉H₁₁ClO₄S
Peso molecolare: 250,699 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09816161
CAS Number: 204072-53-7
UN: 3265
ADR: 8,III