Stampa…
4-(Cbz-amino)-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR965510-1G OR965510-500MG OR965510-5G
APOSOR965510-1GEA 232 EUR
APOSOR965510-1G APOSOR965510-500MG APOSOR965510-5G
4-(Cbz-amino)-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
4-(Cbz-amino)-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₉H₂₆N₂O₆
Peso molecolare: 378,42 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683056
CAS Number: 288154-16-5