Stampa…
(S)-3-Methyl-pentanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-3-Methylvaleric Acid
OR965509-1G OR965509-5G
APOSOR965509-1GEA 115 EUR
APOSOR965509-1G APOSOR965509-5G
(S)-3-Methyl-pentanoic acid 95%
(S)-3-Methyl-pentanoic acid
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116,158 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02262177
CAS Number: 1730-92-3