(1R)-1-Pyridin-4-ylethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(R)-1-(4-Pyridyl)ethylamine
OR965441-1G
OR965441-250MG
APOSOR965441-1GEA
193
EUR
APOSOR965441-1G
APOSOR965441-250MG
(1R)-1-Pyridin-4-ylethanamine 95%
(1R)-1-Pyridin-4-ylethanamine
Formula:
C₇H₁₀N₂ Peso molecolare: 122,168 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09256818 CAS Number: 45682-36-8 |