Stampa…
2-(Methylsulphonamido)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965391-1G OR965391-5G
APOSOR965391-1GEA 174 EUR
APOSOR965391-1G APOSOR965391-5G
2-(Methylsulphonamido)benzaldehyde 97%
2-(Methylsulphonamido)benzaldehyde
Formula: C₈H₉NO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052341
CAS Number: 94532-99-7