Stampa…
3-Cyclopropyl-3-oxopropanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR965365-1G OR965365-25G OR965365-5G
APOSOR965365-1GEA 68.4 EUR
APOSOR965365-1G APOSOR965365-25G APOSOR965365-5G
3-Cyclopropyl-3-oxopropanenitrile 95%
3-Cyclopropyl-3-oxopropanenitrile
Formula: C₆H₇NO
Peso molecolare: 109,126 g/mol
Punto di ebollizione: 56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114392
CAS Number: 118431-88-2