Stampa…
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965363-1G OR965363-250MG
APOSOR965363-1GEA 328 EUR
APOSOR965363-1G APOSOR965363-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)pyridine 95%
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)pyridine
Formula: C₇H₅N₃S
Peso molecolare: 163,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00793696
CAS Number: 102253-71-4