Stampa…
3-Pyrrolidin-1-ylacrylic acid methyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965324-1G OR965324-25G OR965324-5G
APOSOR965324-1GEA 72.5 EUR
APOSOR965324-1G APOSOR965324-25G APOSOR965324-5G
3-Pyrrolidin-1-ylacrylic acid methyl ester 95%
3-Pyrrolidin-1-ylacrylic acid methyl ester
Formula: C₈H₁₃NO₂
Peso molecolare: 155.194 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01109140
CAS Number: 90087-77-7