Stampa…
5-(Fur-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9653-1G OR9653-250MG
APOSOR9653-1GEA 235 EUR
APOSOR9653-1G APOSOR9653-250MG
5-(Fur-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Formula: C₉H₆O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410178
CAS Number: 868755-64-0