Stampa…
O-(2-vinyloxyethyl)hydroxylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR965288-1G OR965288-5G
APOSOR965288-1GEA 241 EUR
APOSOR965288-1G APOSOR965288-5G
O-(2-vinyloxyethyl)hydroxylamine 98%
O-(2-vinyloxyethyl)hydroxylamine
Formula: C₄H₉NO₂
Peso molecolare: 103,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09951926
CAS Number: 391212-29-6