Stampa…
tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965287-1G OR965287-5G
APOSOR965287-1GEA 87.3 EUR
APOSOR965287-1G APOSOR965287-5G
tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₂₃NO₃
Peso molecolare: 229,316 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04114970
CAS Number: 146667-84-7