Stampa…
3-(3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxoquinoxalin-2-yl)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9652-1G OR9652-250MG
APOSOR9652-1GEA 161 EUR
APOSOR9652-1G APOSOR9652-250MG
3-(3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxoquinoxalin-2-yl)propanoic acid
3-(3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxoquinoxalin-2-yl)propanoic acid
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₃
Punto di fusione: 180…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665740
CAS Number: 1501-38-8