Stampa…
2,4-Dihydroxypyrido[3,2-d]pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965167-1G OR965167-5G
APOSOR965167-1GEA 234 EUR
APOSOR965167-1G APOSOR965167-5G
2,4-Dihydroxypyrido[3,2-d]pyrimidine 95%
2,4-Dihydroxypyrido[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₇H₅N₃O₂
Peso molecolare: 163,134 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18070985
CAS Number: 37538-68-4