Stampa…
3-Propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965138-10G OR965138-1G OR965138-5G
APOSOR965138-10GEA 757 EUR
APOSOR965138-10G APOSOR965138-1G APOSOR965138-5G
3-Propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 96%
3-Propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 154,167 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02169458
CAS Number: 76424-47-0