Methyl 1-isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965124-1G
OR965124-5G
APOSOR965124-1GEA
306
EUR
APOSOR965124-1G
APOSOR965124-5G
Methyl 1-isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate 95%
Methyl 1-isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate
Formula:
C₉H₁₅NO₃ Peso molecolare: 185,22 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11053005 CAS Number: 59857-84-0 |