Stampa…
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR965110-1G OR965110-5G
APOSOR965110-1GEA 171 EUR
APOSOR965110-1G APOSOR965110-5G
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one 98%
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one
Formula: C₉H₈BrClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018687
CAS Number: 877-37-2