Stampa…
2-Hydroxyethanesulphonic acid 80% in water 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Isethionic acid
OR965087-100G OR965087-500G
APOSOR965087-100GEA 102 EUR
APOSOR965087-100G APOSOR965087-500G
2-Hydroxyethanesulphonic acid 80% in water 97%
2-Hydroxyethanesulphonic acid
Formula: C₂H₆O₄S
Peso molecolare: 126.132 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00242599
CAS Number: 107-36-8
UN: 3265
ADR: 8 III