Stampa…
1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965059-1G OR965059-5G
APOSOR965059-1GEA 66.9 EUR
APOSOR965059-1G APOSOR965059-5G
1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanol 95%
1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanol
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Peso molecolare: 182,216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08442838
CAS Number: 41038-40-8