Stampa…
Cyclopropyl-thiophen-2-ylmethyl-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965054-1G OR965054-5G
APOSOR965054-1GEA 292 EUR
APOSOR965054-1G APOSOR965054-5G
Cyclopropyl-thiophen-2-ylmethyl-amine 98%
Cyclopropyl-thiophen-2-ylmethyl-amine
Formula: C₈H₁₁NS
Peso molecolare: 153,245 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03856576
CAS Number: 14471-18-2