Stampa…
(R)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965041-1G OR965041-5G
APOSOR965041-1GEA 49.3 EUR
APOSOR965041-1G APOSOR965041-5G
(R)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid 95%
(R)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid
Formula: C₇H₁₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21234526
CAS Number: 171567-86-5