Stampa…
1-(3-Pyridinyl)-1-propanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine
OR965034-1G OR965034-250MG
APOSOR965034-1GEA 502 EUR
APOSOR965034-1G APOSOR965034-250MG
1-(3-Pyridinyl)-1-propanamine 95%
1-(3-Pyridinyl)-1-propanamine
Formula: C₈H₁₂N₂
Peso molecolare: 136,194 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09802326
CAS Number: 60289-67-0