Stampa…
1,3-Diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR965025-1G OR965025-5G
APOSOR965025-1GEA 87.3 EUR
APOSOR965025-1G APOSOR965025-5G
1,3-Diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione 95%
1,3-Diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 154,166 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022403
CAS Number: 699-51-4