Stampa…
3-Chloro-N-phenylpropanamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964996-1G OR964996-5G
APOSOR964996-1GEA 88.7 EUR
APOSOR964996-1G APOSOR964996-5G
3-Chloro-N-phenylpropanamide 97%
3-Chloro-N-phenylpropanamide
Formula: C₉H₁₀ClNO
Peso molecolare: 183,635 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018971
CAS Number: 3460-04-6