Stampa…
3-Bromophthalic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR964924-1G OR964924-5G
APOSOR964924-1GEA 24.4 EUR
APOSOR964924-1G APOSOR964924-5G
3-Bromophthalic acid 98%
3-Bromophthalic acid
Formula: C₈H₅BrO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17069368
CAS Number: 116-69-8