Stampa…
N-(3-Aminopropyl)-acetamide hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964919-1G OR964919-500MG
APOSOR964919-1GEA 394 EUR
APOSOR964919-1G APOSOR964919-500MG
N-(3-Aminopropyl)-acetamide hydrochloride 97%
N-(3-Aminopropyl)-acetamide hydrochloride
Formula: C₅H₁₂N₂O·ClH
Peso molecolare: 152,623 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13196104
CAS Number: 4078-13-1