Stampa…
Methyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964912-1G OR964912-5G
APOSOR964912-1GEA 132 EUR
APOSOR964912-1G APOSOR964912-5G
Methyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Methyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Peso molecolare: 178,185 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00114411
CAS Number: 103204-80-4