Stampa…
N-Benzyl-N-(2-methoxyethyl)amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964902-100MG OR964902-1G OR964902-250MG
APOSOR964902-100MGEA 183 EUR
APOSOR964902-100MG APOSOR964902-1G APOSOR964902-250MG
N-Benzyl-N-(2-methoxyethyl)amine 98%
N-Benzyl-N-(2-methoxyethyl)amine
Formula: C₁₀H₁₅NO
Peso molecolare: 165,232 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01445287
CAS Number: 51353-26-5