Stampa…
5-Pyridin-3-ylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(3-Pyridyl)isoxazole-3-carboxylic Acid
OR964778-100MG OR964778-1G OR964778-250MG
APOSOR964778-100MGEA 147 EUR
APOSOR964778-100MG APOSOR964778-1G APOSOR964778-250MG
5-Pyridin-3-ylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
5-Pyridin-3-ylisoxazole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₃
Peso molecolare: 190,156 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07377114
CAS Number: 893638-39-6