Stampa…
2-Chloro-1-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964768-1G OR964768-5G
APOSOR964768-1GEA 502 EUR
APOSOR964768-1G APOSOR964768-5G
2-Chloro-1-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-ethanone 95%
2-Chloro-1-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-ethanone
Formula: C₁₁H₁₃ClO
Peso molecolare: 196,673 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00507868
CAS Number: 50690-12-5