Stampa…
3-Amino-3-methyl-1-pentyne hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964685-1G OR964685-5G
APOSOR964685-1GEA 63 EUR
APOSOR964685-1G APOSOR964685-5G
3-Amino-3-methyl-1-pentyne hydrochloride 95%
3-Amino-3-methyl-1-pentyne hydrochloride
Formula: C₆H₁₁N·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09749829
CAS Number: 108575-32-2